Merck
723401
Sigma-Aldrich
S-Methyl-13C methanethiosulfonate
97 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
S-Methyl-13C thiomethanesulfonate, MMTS-13C
About This Item
Lineare Formel:
CH3SO2S13CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
97 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
97% (CP)
Form
liquid
Methode(n)
bio NMR: suitable
bp
69-71 °C/0.4 mmHg (lit.)
Dichte
1.347 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CS(=O)(=O)S[13CH3]
InChI
1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3/i1+1
InChIKey
XYONNSVDNIRXKZ-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)