Wichtige Dokumente
722669
N-Acetyl-L-Val-13C5,15N-L-Leu-13C6 trifluoroacetate salt
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, ≥97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
≥97% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Massenverschiebung
M+12
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC([15NH][13C@@H]([13CH]([13CH3])[13CH3])[13C](N[13C@@H]([13CH2][13CH]([13CH3])[13CH3])[13C](O)=O)=O)=O.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C13H24N2O4.C2HF3O2/c1-7(2)6-10(13(18)19)15-12(17)11(8(3)4)14-9(5)16;3-2(4,5)1(6)7/h7-8,10-11H,6H2,1-5H3,(H,14,16)(H,15,17)(H,18,19);(H,6,7)/t10-,11-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1,8+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1;
InChIKey
SZJGTOOSHWUJPL-KMCUBKOLSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)