Merck
722278
Sigma-Aldrich
3-Jod-4-Methoxybenzaldehyd
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7IO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
107-112 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
iodo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(C=O)cc1I
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3
InChIKey
RVWOHBWQJGLXIJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)