Merck
721301
Sigma-Aldrich
Sodium pregnenolone-17α,21,21,21-d4 sulfate
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
3β-Hydroxy-5-pregnen-20-one-17α,21,21,21-d4 3-sulfate, 3-Hydroxypregn-5-en-10-one-17α,21,21,21-d4 sulfate, 5-Pregnen-3β-ol-20-one-17α,21,21,21-d4 sulfate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21D4H27NaO5S
Molekulargewicht:
422.55
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
192 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C(=O)[C@]1([2H])CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4CC(CC[C@]4(C)C3CC[C@]12C)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H32O5S.Na/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(26-27(23,24)25)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3;/h4,15-19H,5-12H2,1-3H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/t15?,16-,17-,18-,19?,20-,21+;/m0./s1/i1D3,17D;
InChIKey
QQVJEIZJHDPTSH-KSVJGDSJSA-M
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)