Wichtige Dokumente
720984
Chloroform -Lösung
NMR reference standard, 0.3% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
NMR reference standard
Qualitätsniveau
Form
solution
Konzentration
0.3% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
5 mm × 8 in.
Eignung
suitable for NMR (reference standard)
SMILES String
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChIKey
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Menge
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-2.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-19 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)