Merck
720623
Sigma-Aldrich
Creatinine-(guanidino-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC3H7N3O
Molekulargewicht:
114.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
295 °C (dec) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CN1CC(=O)N[13C]1=N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)/i4+1
InChIKey
DDRJAANPRJIHGJ-AZXPZELESA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)