Merck
720119
Sigma-Aldrich
Citrazinsäure-13C6
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonym(e):
2,6-Dihydroxyisonicotinsäure-13C6, 2,6-Dihydroxypyridin-4-carbonsäure13C6
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C6H5NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
95% (CP)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
O[13C](=O)[13c]1[13cH][13c](O)n[13c](O)[13cH]1
InChI
1S/C6H5NO4/c8-4-1-3(6(10)11)2-5(9)7-4/h1-2H,(H,10,11)(H2,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
CSGQJHQYWJLPKY-IDEBNGHGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)