Wichtige Dokumente
719668
2,3-Butandiol-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
2,3-Butylenglykol-13C4
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
solid
bp
183-184 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
25 °C (lit.)
Dichte
1.038 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[13CH3][13CH](O)[13CH]([13CH3])O
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChIKey
OWBTYPJTUOEWEK-JCDJMFQYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)