Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
715700
Furan-3-carbonitril
97%
Synonym(e):
3-Furonitril
Alle Fotos(3)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
93.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.471
mp (Schmelzpunkt)
28-32 °C
Dichte
1.073 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
N#Cc1ccoc1
InChI
1S/C5H3NO/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4H
InChIKey
ZQFYJHMUAWCEBH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
120.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48.9 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?