Wichtige Dokumente
715638
1,2-Dimyristoyl-d54-sn-glycero-3-phospho-(cholin-d13)
98 atom % D, 97% (CP)
Synonym(e):
1,2-Ditetradecanoyl-d54-sn-glycero-3-phospho-(cholin-d13), 3-sn-Phosphatidyl-(cholin-d13),1,2-dimyristoyl-d54
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
solid
Mol-Gew.
744.00 by atom % calculation
Massenverschiebung
M+67
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H]
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m1/s1/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2,22D2,23D2,24D2,25D2,26D2,27D2,28D2,29D2,30D2,31D2
InChIKey
CITHEXJVPOWHKC-XPIYRYOSSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)