Merck
711802
Sigma-Aldrich
(E)-N-Benzyliden-4-Methylbenzensulfonamid
99%
Synonym(e):
N-(p-Methylbenzolsulfonyl)-benzaldimin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H13NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.32
Beilstein:
2115660
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.5% (HPLC)
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
108-115 °C
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)\N=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)18(16,17)15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3/b15-11+
InChIKey
HVCKVBQOKOFBFH-RVDMUPIBSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)