Wichtige Dokumente
707422
N-Fmoc-Isocyanat
95%
Synonym(e):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-isocyanat, Carbonisocyanatidsäure-9H-fluoren-9-ylmethylester, Fluoren-9-ylmethyloxycarbonylisocyanat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
52-56 °C
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C=NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C16H11NO3/c18-10-17-16(19)20-9-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9H2
InChIKey
SRAHDGNWVCEFKK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)