Wichtige Dokumente
705977
2-Methyloxazol-4-carbaldehyd
97%
Synonym(e):
2-Methyloxazol-4-Carboxaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Bewertung
old score: 94
new score: 54
Find out more about DOZN™ Scoring
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
70-75 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
Cc1nc(C=O)co1
InChI
1S/C5H5NO2/c1-4-6-5(2-7)3-8-4/h2-3H,1H3
InChIKey
ARAUEWKXKTYCHZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)