704814
1,4-Dioxan -Lösung
NMR reference standard, 10 mM in D2O ("100%", 99.96 atom % D), NMR tube size 5 mm × 7 in.
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
NMR reference standard
Form
solution
Konzentration
10 mM in D2O ("100%", 99.96 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
5 mm × 7 in.
SMILES String
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChIKey
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
Menge
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)