Merck
704245
Sigma-Aldrich
Lanthan-Strontium-Manganit
composite cathode powder, LSM-20/YSZ, ≥99%
About This Item
UNSPSC-Code:
26111700
Assay
≥99%
Form
powder
Zusammensetzung
(Y2O3)0.08(ZrO2)0.92, 50 wt. %
La0.8Sr0.2MnO3, 50 wt. %
Anwendung(en)
battery manufacturing
Anwendung
LSM mixed with yttria-stabilized zirconia (YSZ) can be used in the cathodes for solid oxide fuel cells (SOFCs).
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells
Gorte RJ
Material Matters, 5(4) null