Wichtige Dokumente
701696
4,4′-Dimercaptostilben
>96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
>96%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
252-257 °C
SMILES String
Sc1ccc(cc1)\C=C\c2ccc(S)cc2
InChI
1S/C14H12S2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12/h1-10,15-16H/b2-1+
InChIKey
FOYJDMJLWTYTCC-OWOJBTEDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.