Wichtige Dokumente
701432
L-Threonin-2,3,4,4,4-d5
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
256 °C (dec.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i1D3,2D,3D
InChIKey
AYFVYJQAPQTCCC-WKHZCAFQSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)