Merck
69725
Sigma-Aldrich
9-Methylxanthin
≥98.0%
Synonym(e):
2,6-Dihydroxy-9-methyl-purin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.14
Beilstein:
170467
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C
SMILES String
Cn1cnc2C(=O)NC(=O)Nc12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-3-4(10)8-6(12)9-5(3)11/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)
InChIKey
DHNIKYWYTSMDDA-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)