Wichtige Dokumente
696498
Cellulose-13C
97 atom % 13C, from maize
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
[-O13C12H20O8O-]n
UNSPSC-Code:
12352201
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
maize
Isotopenreinheit
97 atom % 13C
Assay
≥97%
Form
fibers
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product is available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?