Merck
694541
Sigma-Aldrich
N-Cbz-4-Aminocyclohexanon
97%
Synonym(e):
(4-Oxocyclohexyl)-carbaminsäure-benzylester, 4-(Benzyloxycarbonylamino)-cyclohexanon, Benzyl-4-oxocyclohexylcarbamat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H17NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
80-84 °C
Funktionelle Gruppe
amine
ketone
phenyl
SMILES String
O=C1CCC(CC1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO3/c16-13-8-6-12(7-9-13)15-14(17)18-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2,(H,15,17)
InChIKey
VHXBIBFCJISKFA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)