Merck
691976
Sigma-Aldrich
Vinyl-13C2 chloride
stabilized with hydroquinone, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
Chloroethylene-13C2
About This Item
Lineare Formel:
13CH2=13CHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
64.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
gas
bp
-13.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-153.8 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
Cl[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2/i1+1,2+1
InChIKey
BZHJMEDXRYGGRV-ZDOIIHCHSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1A - Muta. 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-77.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-61.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)