Merck
687278
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidin
95%
Synonym(e):
(R)-3-Hydroxypiperidin-1-carbonsäure-tert.-butylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H19NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D −22±3°, c = 5 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
43-50 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H](O)C1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChIKey
UIJXHKXIOCDSEB-MRVPVSSYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)