Merck
686336
Sigma-Aldrich
(R)-4-Brom-α-Methylbenzylalkohol
95%
Synonym(e):
(R)-1-(4-Bromphenyl)-ethanol, (R)-4′-Brom-1-phenylethanol
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4CH(CH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +39°, c = 1 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.569
Dichte
1.322 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
hydroxyl
SMILES String
C[C@@H](O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3/t6-/m1/s1
InChIKey
XTDTYSBVMBQIBT-ZCFIWIBFSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)