Wichtige Dokumente
680400
4,4′-Diformyltriphenylamin
95%
Synonym(e):
4,4′-(Phenylimino)-bis-benzaldehyd, Bis-(4-formylphenyl)-anilin, Bis-(4-formylphenyl)-phenylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
142-146 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)C([H])=O
InChI
1S/C20H15NO2/c22-14-16-6-10-19(11-7-16)21(18-4-2-1-3-5-18)20-12-8-17(15-23)9-13-20/h1-15H
InChIKey
DOUAFMIJGIUWJX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?