Merck
680176
Sigma-Aldrich
2-Brompropan-1,1,1,3,3,3-d6
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
(CD3)2CHBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
98% (CP)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C(Br)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
NAMYKGVDVNBCFQ-WFGJKAKNSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
66.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
19.4 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)