Merck
675318
Sigma-Aldrich
Silber, Dispersion
nanoparticles, ~157 nm particle size, 0.25 mM in H2O, contains citrate as stabilizer
About This Item
Lineare Formel:
Ag
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.87
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Form
dispersion
nanoparticles
Enthält
citrate as stabilizer
Konzentration
0.25 mM in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.333
Partikelgröße
~157 nm
Dichte
0.991 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChIKey
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)