Wichtige Dokumente
669512
1-Ethyl-3-methylimidazolium-L-(+)-lactat
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
EMIM Lactat
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H16N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
C[C@H](O)C([O-])=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C3H6O3/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2(4)3(5)6/h4-6H,3H2,1-2H3;2,4H,1H3,(H,5,6)/q+1;/p-1/t;2-/m.0/s1
InChIKey
RJCLZEKYUQKDAL-WNQIDUERSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?