669083
2,2,2-Trifluorethylformiat
95%
Synonym(e):
TFEF
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D <1.001
Dichte
1.317 g/mL at 25 °C
SMILES String
[H]C(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F3O2/c4-3(5,6)1-8-2-7/h2H,1H2
InChIKey
CAFROQYMUICGNO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
45.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
7.2 °C - closed cup