Wichtige Dokumente
666734
tert-Butyl-methyl-13C-ether
99 atom % 13C
Synonym(e):
2-(methoxy-13C)-2-methyl-Propane
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
55-56 °C
Dichte
0.748 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC(C)(C)O[13CH3]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i4+1
InChIKey
BZLVMXJERCGZMT-AZXPZELESA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-27.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-33 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)