Merck
666513
Sigma-Aldrich
2-Chlorpyridin-4-boronsäure
≥95.0%
Synonym(e):
2-Chlor-4-Pyridinylboronsäure
About This Item
Lineare Formel:
Cl(C5H3N)B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
155-163 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OB(O)c1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C5H5BClNO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3,9-10H
InChIKey
WJYRVVDXJMJLTN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
May contain varying amounts of anhydride
Anwendung
Substrate in a peroxide mediated hydroxydeboronation providing good yields of halohydroxypyridines.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron, 61, 1417-1417 (2005)