Merck
665177
Sigma-Aldrich
Chloro[tris(para-trifluormethylphenyl)phosphin]gold(I)
99%
Synonym(e):
[Tris-(para-trifluormethylphenyl)phosphin]-gold(I)-chlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H12AuClF9P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
698.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: gold
reagent type: catalyst
SMILES String
Cl[Au].FC(F)(F)c1ccc(cc1)P(c2ccc(cc2)C(F)(F)F)c3ccc(cc3)C(F)(F)F
InChI
1S/C21H12F9P.Au.ClH/c22-19(23,24)13-1-7-16(8-2-13)31(17-9-3-14(4-10-17)20(25,26)27)18-11-5-15(6-12-18)21(28,29)30;;/h1-12H;;1H/q;+1;/p-1
InChIKey
UNHMCLFZEQKHCQ-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.