Merck
663468
Sigma-Aldrich
Rhodium auf Tonerde
extent of labeling: 5 wt. % loading, Degussa type G214 RA/D
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
Kennzeichnungsgrad
5 wt. % loading
SMILES String
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChIKey
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Catalyst for hydrogenation of unsaturated compounds including aldehydes, ketones, andaromatic carbocyclic and heterocyclic structures; high stereospecificity and low hydrogenolytic activity".
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)