Wichtige Dokumente
662550
Lumidot™ CdSe-6, Quantum Dot-Nanopartikel-Kit
core-type, fluorescence λem 480-640 nm
Synonym(e):
QD, Quantum Dot-Halbleiter-Nanokristall
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
dispersion
Haltbarkeit
1 yr
Konzentration
5 mg/mL in toluene
bp
110 °C
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C
Fluoreszenz
FWHM <40 nm
λem 480-640 nm
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Kit contains six toluene solutions of CdSe quantum dot nanocrystals with fluorescence emission maxima spanning visible spectrum:
- Lumidot™ CdSe 480 5 ml, 5 mg/ml, 480 nm
- Lumidot™ CdSe 520 5 ml, 5 mg/ml, 520 nm
- Lumidot™ CdSe 560 5 ml, 5 mg/ml, 560 nm
- Lumidot™ CdSe 590 5 ml, 5 mg/ml, 590 nm
- Lumidot™ CdSe 610 5 ml, 5 mg/ml, 610 nm
- Lumidot™ CdSe 640 5 ml, 5 mg/ml, 640 nm
Lumidot™ CdSe 640 nanocrystals are surface-stabilized with hexadecylamine/trioctylphosphine oxide ligands.
Typical nanocrystal sizes range from 2.5 nm (Lumidot™ CdSe 480) to 6.5 nm (Lumidot™ CdSe 640). The soft ligands increase hydrodynamic diameter of the nanocrystals by ~4.5-5 nm.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
39.2 °F
Flammpunkt (°C)
4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)