Merck
660817
Sigma-Aldrich
Natrium-L-lactat-13C3 -Lösung
endotoxin tested, 45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonym(e):
L-Milchsäure-13C3 Natriumsalz -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
13CH313CH(OH)13CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
Beschreibung
Packaged as gram of solution, 45-55%(w/w)
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Konzentration
45-55 % (w/w) in H2O
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
163-165 °C (lit.)
Eignung
endotoxin tested
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[13CH3][13C@H](O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1;
InChIKey
NGSFWBMYFKHRBD-USULVYIHSA-M
Anwendung
For R&D use only. Not for drug, household, or other uses. Any other use is the sole responsibility of the end user.
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2