Merck
660736
Sigma-Aldrich
Glycin-15N
endotoxin tested, 98 atom % 15N
About This Item
Lineare Formel:
H215NCH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.06
Beilstein:
1853034
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Eignung
endotoxin tested
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[15NH2]CC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i3+1
InChIKey
DHMQDGOQFOQNFH-LBPDFUHNSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
For R&D use only. Not for drug, household, or other uses. Any other use is the sole responsibility of the end user.
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)