Merck
658960
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromphenyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
214-218 °C
SMILES String
Cc1ccc2nc(cn2c1)-c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C14H11BrN2/c1-10-2-7-14-16-13(9-17(14)8-10)11-3-5-12(15)6-4-11/h2-9H,1H3
InChIKey
OUTIKDPVXLJCLK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... APP(351)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)