Merck
658618
Sigma-Aldrich
Zinkcyanid-13C2, 15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
Zn(13C15N)2
Molekulargewicht:
121.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
98% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[15N]#[13C][Zn][13C]#[15N]
InChI
1S/2CN.Zn/c2*1-2;/i2*1+1,2+1;
InChIKey
VJHHEOJUJAQMPF-GVEGDPDFSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)