Wichtige Dokumente
658499
2-Amino-4-(4-Nitrophenyl)thiazol
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
283-287 °C
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
Nc1nc(cs1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7N3O2S/c10-9-11-8(5-15-9)6-1-3-7(4-2-6)12(13)14/h1-5H,(H2,10,11)
InChIKey
RIKJWJIWXCUKQV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)