Wichtige Dokumente
658189
2,3-Diaminonaphthalin-15N2
98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Assay
97% (CP)
mp (Schmelzpunkt)
197-203 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[15NH2]c1cc2ccccc2cc1[15NH2]
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6H,11-12H2/i11+1,12+1
InChIKey
XTBLDMQMUSHDEN-ALQHTKJJSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)