Merck
657573
Sigma-Aldrich
5,6-Methylendioxy-1-Indanon
97%
Synonym(e):
6,7-Dihydro-5H-indeno[5,6-d]-1,3-dioxol-5-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
162-166 °C
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
O=C1CCc2cc3OCOc3cc12
InChI
1S/C10H8O3/c11-8-2-1-6-3-9-10(4-7(6)8)13-5-12-9/h3-4H,1-2,5H2
InChIKey
LKLNTTMWFRNYLE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)