Wichtige Dokumente
655627
D-Phenylalanin-13C9,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
95% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +33.0°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
270-275 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[15NH2][13C@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
InChIKey
COLNVLDHVKWLRT-XNVLCMLSSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)