Wichtige Dokumente
654515
2-(Methyl-13C,d3-thio)-adenin
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC5D3H4N5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.23
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
295-296 °C (dec.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H][13C]([2H])([2H])Sc1nc(N)c2[nH]cnc2n1
InChI
1S/C6H7N5S/c1-12-6-10-4(7)3-5(11-6)9-2-8-3/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)/i1+1D3
InChIKey
FXGXEFXCWDTSQK-KQORAOOSSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)