Wichtige Dokumente
648310
3,4-Ethylendioxypyrrol
2 % (w/v) in THF
Synonym(e):
EDOP
About This Item
Empfohlene Produkte
Konzentration
2 % (w/v) in THF
Brechungsindex
n20/D 1.4070
bp
65-67 °C
mp (Schmelzpunkt)
−108 °C
Dichte
0.889 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C1COc2c[nH]cc2O1
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-9-6-4-7-3-5(6)8-1/h3-4,7H,1-2H2
InChIKey
IJAMAMPVPZBIQX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F
Flammpunkt (°C)
-18 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?