Merck
648302
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp-OH-15N2
95 atom % 15N, 98% (CP)
Synonym(e):
L-Tryptophan-15N2, α−N−Fmoc Derivat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H2215N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
95 atom % 15N
Assay
98% (CP)
Form
solid
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
OC(=O)[C@H](Cc1c[15nH]c2ccccc12)[15NH]C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/t24-/m0/s1/i27+1,28+1
InChIKey
MGHMWKZOLAAOTD-VMIVXPHWSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)