Merck
645516
Sigma-Aldrich
trans-Vaccensäure-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
trans-11-Octadecensäure-1-13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC17H34O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
43-44 °C
Massenverschiebung
M+1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCC\C=C\CCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7+/i18+1
InChIKey
UWHZIFQPPBDJPM-SMHONUQDSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G Hervás et al.
Journal of dairy science, 103(1), 368-378 (2019-11-18)
Isotopic tracers are used to directly quantify the effect of mammary Δ9-desaturation on milk fatty acid (FA) composition, but very few studies have applied this method to measuring the endogenous synthesis of rumenic acid (RA; cis-9,trans-11 conjugated linoleic acid) in