Merck
642800
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,5-Dibrombenzonitril
97%
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H2(Br)2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
152-156 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
nitrile
SMILES String
Nc1c(Br)cc(Br)cc1C#N
InChI
1S/C7H4Br2N2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-2H,11H2
InChIKey
WLZCMGXAEXFAQA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)