Merck
641049
Sigma-Aldrich
DL-Äpfelsäure-2,3,3-d3
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCD2CD(OH)CO2H
Molekulargewicht:
137.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
131-133 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])(O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D
InChIKey
BJEPYKJPYRNKOW-FUDHJZNOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
A O'Gorman et al.
Translational psychiatry, 7(9), e1240-e1240 (2017-09-28)
The identification of an early biomarker of psychotic disorder is important as early treatment is associated with improved patient outcome. Metabolomic and lipidomic approaches in combination with multivariate statistical analysis were applied to identify plasma alterations in children (age 11)
Artikel
Get to know the Tricarboxylic acid (TCA) cycle to better inform your research in biochemistry, metabolomics, or related fields concerned with this metabolic pathway and its enzymes, by-products, or intermediates.