Wichtige Dokumente
636592
L-Asparagin-13C4,15N2,d8
98 atom % D, 98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Assay
95% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
232 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+14
SMILES String
[2H]O[13C](=O)[13C@@]([2H])([15N]([2H])[2H])[13C]([2H])([2H])[13C](=O)[15N]([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1D2,2+1D,3+1,4+1,5+1,6+1/hD5
InChIKey
DCXYFEDJOCDNAF-PYHFAUOHSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)