Wichtige Dokumente
632058
4-Phenyl-1-Butin
97%
Synonym(e):
(3-Butynyl)benzene, 1-Phenyl-3-butyne, 3-Butyn-1-ylbenzene, Phenethylacetylene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5120 (lit.)
bp
189-190 °C (lit.)
Dichte
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
C#CCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H10/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h1,4-6,8-9H,3,7H2
InChIKey
QDEOKXOYHYUKMS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?