Merck
617466
Sigma-Aldrich
Acetyl-d3-L-carnitin -hydrochlorid
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9D3H14NO4·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.72
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D -28°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
194 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])C(=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1/i1D3;
InChIKey
JATPLOXBFFRHDN-SPMMGKNWSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anna Marco-Ramell et al.
Journal of proteome research, 17(7), 2307-2317 (2018-06-16)
This study explores the metabolic profiles of concordant/discordant phenotypes of high insulin resistance (IR) and obesity. Through untargeted metabolomics (LC-ESI-QTOF-MS), we analyzed the fasting serum of subjects with high IR and/or obesity ( n = 64). An partial least-squares discriminant
Ximena Mora-Cubillos et al.
Molecular nutrition & food research, 59(12), 2480-2490 (2015-09-29)
To identify the most discriminant dietary biomarkers of nuts exposure in subjects with metabolic syndrome (MetS), and investigate the potential association between exposure and the severity of the MetS diagnostic traits. We applied the untargeted LC-ESI-qToF-MS-driven metabolomic workflow to explore